Tributyl citrate för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Synonyms:
Citric acid tributyl ester, Hydroxytricarballylic acid tributyl ester, Tributyl 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20350.0100
8.20350.1000
8.20350.0100EA
498
SEK
8.20350.0100
8.20350.1000
Tributyl citrate för syntes, Sigma-Aldrich®
Tributyl citrate
Formel:
C₁₈H₃₂O₇ MW: 360,45 g/mol Kokpunkt: 390 °C (1013 hPa) Densitet: 0,9997 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00027217 CAS nummer: 77-94-1 EINECS: 201-071-2 Merck Index: 13,01563 |
Specifikation testresultat
Solubility | (20 °C) insoluble |
Melting Point | -20 °C |
Molar Mass | 360.44 g/mol |
Boiling Point | 169 - 171 °C (1 hPa) |
Flash Point | 184 °C |
Refractive Index | 1.443 (25 °C, 589 nm) |
Density | 1.04 g/cm3 (20 °C) |