Dietyloxalat för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07059.0100 8.07059.0500 8.07059.1000 8.07059.9025
8.07059.0100EA 381 SEK
8.07059.0100 8.07059.0500 8.07059.1000 8.07059.9025
Dietyloxalat för syntes, Sigma-Aldrich®
Dietyloxalat
Formel: C₆H₁₀O₄
Kokpunkt: 185,7 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –41 °C
Densitet: 1,0785 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 76 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00009119
CAS nummer: 95-92-1
EINECS: 202-464-1
UN: 2525
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03152
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) (slow decomposition)
Melting Point -41 °C
Molar Mass 146.14 g/mol
Boiling Point 185.7 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.27 hPa (20 °C)
Flash Point 75 °C
Refractive Index 1.4096 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.42 - 2.67 %(V)
Density 1.08 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 410 °C