Diethyl 2-oxobutanedioate ≥95.0%
Leverantör: TCI
Varning
O0073-25G O0073-5G
TCIAO0073-25GEA 4150 SEK
TCIAO0073-25G TCIAO0073-5G
Diethyl 2-oxobutanedioate ≥95.0%
Diethyl 2-oxobutanedioate
Formel: C₈H₁₂O₅
Kokpunkt: 87°C
Smältpunkt: –41 °C
Densitet: 1,0785 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 76 °C
Storage Temperature: Frys
MDL Number: MFCD00059229
CAS nummer: 108-56-5
EINECS: 203-594-1
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,03836
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d71a99555643c7dec48ac83b147587bb4df3b1a5&vid=d71a99555643c7dec48ac83b147587bb4df3b1a5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 90.0 %