Dietyladipat för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Synonyms: NSC 19160, Adipic acid diethyl ester, 1,6-Hexanedioic acid diethyl ester, NSC 3363
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00086.0100 8.00086.0500
8.00086.0100EA 401 SEK
8.00086.0100 8.00086.0500
Dietyladipat för syntes, Sigma-Aldrich®
Dietyladipat
Formel: C₁₀H₁₈O₄
MW: 202,25 g/mol
Kokpunkt: ∼251 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –19,8 °C
Densitet: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: >100 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00009215
CAS nummer: 141-28-6
EINECS: 205-477-0
Merck Index: 13,00163
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility  - 0.1 g/l (20 °C)
Melting Point -19.8 °C
Molar Mass 202.25 g/mol
Boiling Point 245 °C (1013 hPa)
Flash Point 100 °C
Density 1.01 g/cm3 (20 °C)