Dimethyl glutarate för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Synonyms: 1,5-Pentanedioic acid dimethyl ester, Glutaric acid dimethyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14659.0250 8.14659.1000
8.14659.0250EA 367 SEK
8.14659.0250 8.14659.1000
Dimethyl glutarate för syntes, Sigma-Aldrich®
Dimethyl glutarate
Formel: C₇H₁₂O₄
MW: 160.17 g/mol
Kokpunkt: 211
Smältpunkt: –37 °C
Densitet: 1.087 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008468
CAS nummer: 1119-40-0
EINECS: 214-277-2
Merck Index: 13,04486
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 4.3 g/l (20 °C)
Melting Point -37 °C
Molar Mass 160.16 g/mol
Boiling Point 210 - 215 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.13 hPa (20 °C)
Flash Point 107 °C
Refractive Index 2.5 mm2/s (25 °C)
Explosion Limit 0.9 - 7.9 %(V)
Density 1.09 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 365 °C