Diethyl succinate för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Synonyms: Succinic acid diethyl ester, 1,4-Butanedioic acid diethyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00680.0005 8.00680.0250 8.00680.1000 8.00680.9026 8.00680.9200
8.00680.0005EA 309 SEK
8.00680.0005 8.00680.0250 8.00680.1000 8.00680.9026 8.00680.9200
Diethyl succinate för syntes, Sigma-Aldrich®
Diethyl succinate
Formel: C₈H₁₄O₄
MW: 174.2 g/mol
Kokpunkt: 217
Smältpunkt: –19 °C
Densitet: 1.04 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 80
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00009208
CAS nummer: 123-25-1
EINECS: 204-612-0
Merck Index: 12,09038
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 2.00 g/l (25 °C)
Melting Point -20 °C
Molar Mass 174.19 g/mol
Boiling Point 215 - 217 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.33 hPa (55 °C)
Flash Point 80 °C
Refractive Index 1.42 (20 °C, 589 nm)
Density 1.04 g/cm3 (20 °C)