Dimethyl malonate ≥99.0% för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Varning
Synonyms: 1,3-Propanedioic acid dimethyl ester, Malonic acid dimethyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00899.0100 8.00899.0500 8.00899.1000 8.00899.9025
8.00899.0100EA 260 SEK
8.00899.0100 8.00899.0500 8.00899.1000 8.00899.9025
Dimethyl malonate ≥99.0% för syntes, Sigma-Aldrich®
Dimethyl malonate
Formel: C₅H₈O₄
MW: 132.12 g/mol
Kokpunkt: 181
Smältpunkt: –62 °C
Densitet: 1.15 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008460
CAS nummer: 108-59-8
EINECS: 203-597-8
Merck Index: 12,06169
Order Now
Specifikation testresultat
Assay (GC, area%) ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C) 1.151 - 1.155
Identity (IR) passes test
Boiling Point 181 - 183 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.15 hPa (20 °C)
Flash Point 85 °C
Refractive Index 1.4135 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.3 - 17.4 %(V)
Density 1.15 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 440 °C