Di(2-etylhexyl)sebacat, Supelco®
Leverantör: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
84818-25ML
84818-5ML
84818-25MLEA
4040
SEK
84818-25ML
84818-5ML
Di(2-etylhexyl)sebacat, Supelco®
Di(2-etylhexyl)sebacat
Formel:
C₂₆H₅₀O₄ Kokpunkt: 435 °C (1013 hPa) Smältpunkt: –55 °C Densitet: 0,914 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 213 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00009497 CAS nummer: 122-62-3 EINECS: 204-558-8 Merck Index: 13,01251 |