Ethyl-3-mercaptopropionate ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: Ethyl 3-mercaptopropanoate, 3-Mercaptopropionic acid ethyl ester
M1038-25G M1038-500G M1038-100G
TCIAM1038-25GEA 535 SEK
TCIAM1038-25G TCIAM1038-500G TCIAM1038-100G
Ethyl-3-mercaptopropionate ≥98.0%
Ethyl-3-mercaptopropionate
Formel: C₅H₁₀O₂S
MW: 134,2 g/mol
Kokpunkt: 75 °C (1013 hPa)
Densitet: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 72°C
MDL Number: MFCD00004896
CAS nummer: 5466-06-8
EINECS: 226-771-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=96f15fbf33471d38769176d89f1a674d5078c380&vid=96f15fbf33471d38769176d89f1a674d5078c380&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %