Dimetylkarbonat för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03525.0100 8.03525.1000 8.03525.2500
8.03525.0100EA 327 SEK
8.03525.0100 8.03525.1000 8.03525.2500
Dimetylkarbonat för syntes, Sigma-Aldrich®
Dimetylkarbonat
Formel: C₃H₆O₃
MW: 90,08 g/mol
Kokpunkt: 90 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 0,5…4.7 °C
Densitet: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 18 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008420
CAS nummer: 616-38-6
EINECS: 210-478-4
UN: 1161
ADR: 3,II
Merck Index: 12,06117
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 139 g/l (20 °C)
Melting Point 0.5 - 4.7 °C
Molar Mass 90.08 g/mol
Boiling Point 90 °C (1016 hPa)
Vapor Pressure 53 hPa (20 °C)
Flash Point 16.7 °C
Explosion Limit 4.22 - 12.87 %(V)
Density 1.07 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) no data available
Ignition Point 458 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid