Methyl octanoate för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Varning
Synonyms: Caprylic acid methyl ester, Octanoic acid methyl ester, Methyl caprylate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14927.0025 8.14927.0100
8.14927.0025EA 473 SEK
8.14927.0025 8.14927.0100
Methyl octanoate för syntes, Sigma-Aldrich®
Methyl octanoate
Formel: C₉H₁₈O₂
MW: 158,24 g/mol
Kokpunkt: 190 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –36,7 °C
Densitet: 0,877 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 68 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00009551
CAS nummer: 111-11-5
EINECS: 203-835-0
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 0.064 g/l (20 °C)
Melting Point -40 °C
Molar Mass 158.24 g/mol
Boiling Point 193 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.33 hPa (34.2 °C)
Flash Point 68 °C
Density 0.877 g/cm3 (20 °C)