Ethyl octanoate för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Synonyms:
Caprylic acid ethyl ester, Octanoic acid ethyl ester, Ethyl caprylate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00202.0005
8.00202.0250
8.00202.9010
8.00202.0005EA
245
SEK
8.00202.0005
8.00202.0250
8.00202.9010
Ethyl octanoate för syntes, Sigma-Aldrich®
Ethyl octanoate
Formel:
C₁₀H₂₀O₂ MW: 172,27 g/mol Kokpunkt: 206 °C (1013 hPa) Smältpunkt: –47 °C Densitet: 0,87 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 81 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00009552 CAS nummer: 106-32-1 EINECS: 203-385-5 Merck Index: 13,03813 |
Specifikation testresultat
Solubility | 0.070 g/l (25 °C) |
Melting Point | -47 °C |
Molar Mass | 172.27 g/mol |
Boiling Point | 208 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.2 hPa (20 °C) |
Flash Point | 79 °C |
Refractive Index | 1.4166 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 0.7 %(V) |
Density | 0.87 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 325 °C |
Synonyms | Ethyl caprylate, Octanoic acid ethyl ester |
Hill Formula | C10H20O2 |
Chemical Formula | CH3(CH2)6COOC2H5 |