Paracetamol för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Varning
Synonyms: Acetaminophen, N-Acetyl-4-aminophenol, 4′-Hydroxyacetanilide, 4'-Hydroxyacetanilide, Paracetamolum, 4-Acetamidophenol, N-(4-Hydroxyphenyl)acetamide, APAP
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22325.9025 8.22325.0050
8.22325.9025EA 0 SEK
8.22325.9025 8.22325.0050
Paracetamol för syntes, Sigma-Aldrich®
Paracetamol
Formel: C₈H₉NO₂
Kokpunkt: 388 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 168 °C
Densitet: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002328
CAS nummer: 103-90-2
EINECS: 203-157-5
Merck Index: 13,00048
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 14 g/l (20 °C)
Melting Point 169 - 171 °C
Molar Mass 151.16 g/mol
Boiling Point 500 °C
Explosion Limit 15 %(V)
Density 1.293 g/cm3 (21 °C)
pH 5.5 - 6.5 (H2O, 20 °C) (saturated solution)
Ignition Point 540 °C