Paracetamol för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
|
Varning
|
Synonyms:
Acetaminophen, N-Acetyl-4-aminophenol, 4′-Hydroxyacetanilide, 4'-Hydroxyacetanilide, Paracetamolum, 4-Acetamidophenol, N-(4-Hydroxyphenyl)acetamide, APAP
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22325.9025
8.22325.0050
8.22325.9025EA
0
SEK
8.22325.9025
8.22325.0050
Paracetamol för syntes, Sigma-Aldrich®
Paracetamol
Formel:
C₈H₉NO₂ Kokpunkt: 388 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 168 °C Densitet: 1,34 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00002328 CAS nummer: 103-90-2 EINECS: 203-157-5 Merck Index: 13,00048 |
Specifikation testresultat
Solubility | 14 g/l (20 °C) |
Melting Point | 169 - 171 °C |
Molar Mass | 151.16 g/mol |
Boiling Point |
|
Explosion Limit | 15 %(V) |
Density | 1.293 g/cm3 (21 °C) |
pH | 5.5 - 6.5 (H2O, 20 °C) (saturated solution) |
Ignition Point | 540 °C |