4'-Nitroacetanilide för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Varning
Synonyms: N-(4-Nitrophenyl)acetamide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20880.0025 8.20880.0100
8.20880.0025EA 570 SEK
8.20880.0025 8.20880.0100
4'-Nitroacetanilide för syntes, Sigma-Aldrich®
4'-Nitroacetanilide
Formel: C₈H₈N₂O₃
MW: 180,16 g/mol
Kokpunkt: 409 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 215 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00007303
CAS nummer: 104-04-1
EINECS: 203-169-0
Merck Index: 12,06677
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 2.2 g/l (25 °C)
Melting Point 212 - 215 °C
Molar Mass 180.16 g/mol