Acetanilid för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
|
Varning
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22344.0100
8.22344.0500
8.22344.0100EA
293
SEK
8.22344.0100
8.22344.0500
Acetanilid för syntes, Sigma-Aldrich®
Acetanilid
Formel:
C₈H₉NO Kokpunkt: 304 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 115 °C Densitet: 1,22 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 174 °C |
MDL Number:
MFCD00008674 CAS nummer: 103-84-4 EINECS: 203-150-7 Merck Index: 13,00051 |
Specifikation testresultat
Solubility | 5 g/l (20 °C) |
Melting Point | 115 °C |
Molar Mass | 135.16 g/mol |
Bulk Density | 370 kg/m3 |
Boiling Point | 304 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.002 hPa (20 °C) |
Flash Point | 173 °C DIN 51758 |
Density | 1.22 g/cm3 (20 °C) |
pH | 5 - 7 (10 g/l, H2O, 25 °C) |
Ignition Point | 540 °C |