Adipohydrazide ≥97.0% för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Synonyms: Adipyl hydrazide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41689.0050 8.41689.0010
8.41689.0050EA 927 SEK
8.41689.0050 8.41689.0010
Adipohydrazide ≥97.0% för syntes, Sigma-Aldrich®
Adipohydrazide
Formel: C₆H₁₄N₄O₂
Kokpunkt: 446 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 181…182 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00007614
CAS nummer: 1071-93-8
EINECS: 213-999-5
Order Now
Specifikation testresultat
CAS 1071-93-8
Hill Formula C₆H₁₄N₄O₂
Molar Mass 174.2 g/mol
Flash point less than 150 °C
Ignition temperature 360 °C
Melting Point 178 - 182 °C
Assay (HClO₄) ≥ 97,0 %(m)
Melting range (lower value) ≥ 178 °C
Melting range (upper value) ≤ 182 °C
Identity (IR) conforms