ACES 99+% för biokemi
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
327671000 327670010 327672500
ACRO327671000EA 2625 SEK
ACRO327671000 ACRO327670010 ACRO327672500
ACES 99+% för biokemi
ACES
Formel: H₂NCOCH₂NHCH₂CH₂SO₃H
Smältpunkt: 270…295 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008030
CAS nummer: 7365-82-4
EINECS: 230-908-4
Merck Index: 13,00037
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0d8d301fc0de89d24309fbfdbaedb924c1debb4a&vid=a5fb2045198b642d124372f31d901db2e2d25597&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 % (K.F.)
Heavy metals ≤5 ppm
UV at 280 nm A: ≤0.02
pH 3.6 to 4.4 (1 % at 25°C)
Titration with NaOH ≥99.0 %