ACES 99+% för biokemi
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
327671000
327670010
327672500
ACRO327671000EA
2625
SEK
ACRO327671000
ACRO327670010
ACRO327672500
ACES 99+% för biokemi
ACES
Formel:
H₂NCOCH₂NHCH₂CH₂SO₃H Smältpunkt: 270…295 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00008030 CAS nummer: 7365-82-4 EINECS: 230-908-4 Merck Index: 13,00037 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤1 % (K.F.) |
Heavy metals | ≤5 ppm |
UV | at 280 nm A: ≤0.02 |
pH | 3.6 to 4.4 (1 % at 25°C) |
Titration with NaOH | ≥99.0 % |