Urea, crystallised, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, JP, USP, ACS för biofarmaseutisk produktion, SAFC®
Leverantör: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.37030.9029
1.37030.5000
1.37030.9012
1.37030.9026
1.37030.9029EA
0
SEK
1.37030.9029
1.37030.5000
1.37030.9012
1.37030.9026
Urea, crystallised, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, JP, USP, ACS för biofarmaseutisk produktion, SAFC®
Urea
Formel:
NH₂CONH₂ Kokpunkt: 197 °C (1013 hPa) Densitet: 1,34 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00008022 CAS nummer: 57-13-6 EINECS: 200-315-5 REACH: 01-2119463277-33 Merck Index: 13,09935 |