Propionamide zS, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Varning
MQ200
8.21046.0050 8.21046.0250 8.21046.5000
8.21046.0050EA 839 SEK
8.21046.0050 8.21046.0250 8.21046.5000
Propionamide zS, Sigma-Aldrich®
Propionamide
Formel: C₃H₇NO
MW: 73.09 g/mol
Kokpunkt: 213
Smältpunkt: 79
Densitet: 1.1 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00008039
CAS nummer: 79-05-0
EINECS: 201-172-1
Merck Index: 12,08009
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 75 - 78 °C
Molar Mass 73.1 g/mol
Boiling Point 213 °C
Hill Formula C3H7NO
Chemical Formula CH3CH2CONH2