Formamid ≥99.5% deionized för molekylärbiologi
Leverantör: PanReac AppliChem
Fara
Synonyms: Carbamaldehyde
A2156.0500 A2156.1000
A2156.0500EA 1350 SEK
A2156.0500 A2156.1000
Formamid ≥99.5% deionized för molekylärbiologi
Formamid
  • n20/D 1.4472
Observera: For scientific research and laboratory use only.
Formel: HCONH₂
MW: 45.04 g/mol
Kokpunkt: 210
Smältpunkt: 2
Densitet: 1.1334 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 79
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00007941
CAS nummer: 75-12-7
EINECS: 200-842-0
Merck Index: 13,04261
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f381691a96baf5054ca8291e1fa9e9603b687e31&vid=e54dda1a985d7a4f9485c2cc5233498087e43f88&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
DNases/RNases/Proteases not detectable
Assay (from N) min. 99.5 %
Water max. 0.1 %
Chloride max. 0.00005 %
Fe max. 0.00001 %
PB max. 0.00001 %