Acetamid zS, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Varning
MQ200
8.22343.0100 8.22343.1000
8.22343.0100EA 683 SEK
8.22343.0100 8.22343.1000
Acetamid zS, Sigma-Aldrich®
Acetamid
Formel: C₂H₅NO
MW: 59.07 g/mol
Kokpunkt: 221.1
Smältpunkt: 78…81 °C
Densitet: 1.14 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008023
CAS nummer: 60-35-5
EINECS: 200-473-5
Merck Index: 13,00044
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 2200 g/l (20 °C)
Melting Point 78 - 81 °C
Molar Mass 59.06 g/mol
Boiling Point 221 - 222 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.33 hPa (65 °C)
Density 1.159 g/cm3 (20 °C)