N,N-Dimetylformamid ≥98%, TECHNICAL
Leverantör: VWR Chemicals
Fara
Synonyms: DMF
23469.298EA 545 SEK
23469.298 23469.367 23469.930
N,N-Dimetylformamid ≥98%, TECHNICAL
N,N-Dimetylformamid
Formel: HCON(CH₃)₂
Kokpunkt: 153 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –60,5 °C
Densitet: 0,949 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003284
CAS nummer: 68-12-2
EINECS: 200-679-5
UN: 2265
ADR: 3,III
REACH: 01-2119475605-32
Merck Index: 13,03269
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ac5c5e9758b6c40ccb0cf127b6a6e1c6d608c64&vid=9a5d4e579e195193602c20d3cb39c89ac9c92cbf&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Assay Min. 98 %
Refractive index (20°C) 1.429 - 1.431