N,N-Dimetylformamid, Supelco®
Leverantör: Merck
|
Fara
|
Synonyms:
DMF
MQ200
1.03034.1000
1.03034.2500
1.03034.6025
1.03034.1011
1.03034.2511
1.03034.4000
1.03034.1000EA
1700
SEK
1.03034.1000
1.03034.2500
1.03034.6025
1.03034.1011
1.03034.2511
1.03034.4000
N,N-Dimetylformamid, Supelco®
N,N-Dimetylformamid
Formel:
HCON(CH₃)₂ MW: 73.09 g/mol Kokpunkt: 153 Smältpunkt: –61 °C Densitet: 0.949 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 57.5 °C (closed cup) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00003284 CAS nummer: 68-12-2 EINECS: 200-679-5 UN: 2265 ADR: 3 III REACH: 01-2119475605-32 Merck Index: 13,03269 |
|
Specifikation testresultat
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | -61 °C |
Molar Mass | 73.09 g/mol |
Boiling Point | 153 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 3.77 hPa (20 °C) |
Flash Point | 58 °C |
Refractive Index | 1.43 |
Explosion Limit | 2.2 - 16 %(V) |
Density | 0.94 g/cm3 (20 °C) |
pH | 7 (200 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 410 °C |