N,N-Dimetylformamid 99.5% för HPLC
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Fara
279600010 279600025
ACRO279600010EA 2200 SEK
ACRO279600010 ACRO279600025
N,N-Dimetylformamid 99.5% för HPLC
N,N-Dimetylformamid
Formel: HCON(CH₃)₂
Kokpunkt: 153 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –61 °C
Densitet: 0,945 g/cm³
Flampunkt: 58 °C (closed cup)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003284
CAS nummer: 68-12-2
EINECS: 200-679-5
UN: 2265
ADR: 3,III
REACH: 01-2119475605-32
Merck Index: 13,03269
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ac5c5e9758b6c40ccb0cf127b6a6e1c6d608c64&vid=9a5d4e579e195193602c20d3cb39c89ac9c92cbf&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Clear liquid
Water ≤0.05 % (Coulometric)
GC ≥99.5 %
UV 1 cm cell vs HPLC-grade water
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Acidity/alkalinity ≤0.001 meq/g