Propionylklorid för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: Propanoylklorid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07063.0100 8.07063.0500 8.07063.9015
8.07063.0100EA 688 SEK
8.07063.0100 8.07063.0500 8.07063.9015
Propionylklorid för syntes, Sigma-Aldrich®
Propionylklorid
Formel: C₃H₅ClO
MW: 92,52 g/mol
Kokpunkt: 80 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –94 °C
Densitet: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 6 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00000745
CAS nummer: 79-03-8
EINECS: 201-170-0
UN: 1815
ADR: 3 (8),II
Merck Index: 12,08013
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) (rigorous decomposition)
Melting Point -94 °C
Molar Mass 92.52 g/mol
Boiling Point 80 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 106 hPa (20 °C)
Flash Point 6.5 °C
Refractive Index 1.4032 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 3.6 - 11.9 %(V)
Density 1.06 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 270 °C