Acetylklorid för syntes
Leverantör: Merck
Fara
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22252.9010 8.22252.9025
8.22252.9010EA 0 SEK
8.22252.9010 8.22252.9025
Acetylklorid för syntes
Acetylklorid
Formel: C₂H₃ClO
MW: 78,5 g/mol
Kokpunkt: 50,9 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –112 °C
Densitet: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 5 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00000719
CAS nummer: 75-36-5
EINECS: 200-865-6
UN: 1717
ADR: 3 (8),II
Merck Index: 13,00087