3-Oxoglutaric acid för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Synonyms: Acetone-1,3-dicarboxylic acid, 3-Ketoglutaric acid, 3-Oxopentanedioic acid, 1,3-Acetonedicarboxylic acid, β-Ketoglutaric acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20940.0050 8.20940.0250
8.20940.0050EA 745 SEK
8.20940.0050 8.20940.0250
3-Oxoglutaric acid för syntes, Sigma-Aldrich®
3-Oxoglutaric acid
Formel: C₅H₆O₅
MW: 146.1 g/mol
Kokpunkt: 323
Smältpunkt: 138
Densitet: 1.55 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Frys
MDL Number: MFCD00002711
CAS nummer: 542-05-2
EINECS: 208-797-9
Merck Index: 13,00069
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 146.10 g/mol
Bulk Density 400 kg/m3
Synonyms ß-Ketoglutaric acid, Acetone-1,3-dicarboxylic acid
Hill Formula C5H6O5
Chemical Formula HOOCCH2COCH2COOH