Dietylpyrocarbonate för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
|
Varning
|
Synonyms:
DEPC (Diethylpyrocarbonate), Diethyl dicarbonate, DEPC
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41751.0005
8.41751.0025
8.41751.0005EA
627
SEK
8.41751.0005
8.41751.0025
Dietylpyrocarbonate för syntes, Sigma-Aldrich®
Dietylpyrocarbonate
Formel:
O(COOC₂H₅)₂ MW: 162,14 g/mol Kokpunkt: 93 °C (1013 hPa) Densitet: 1,123 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 69 °C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD00009106 CAS nummer: 1609-47-8 EINECS: 216-542-8 Merck Index: 13,08088 |
Specifikation testresultat
Molar Mass | 162.14 g/mol |
Boiling Point | 93 - 94 °C (24 hPa) |
Flash Point | 69 °C |
Density | 1.12 g/cm3 (20 °C) |