Etylacetylacetat för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Varning
Synonyms: Acetoacetic acid ethyl ester, EAA
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.09622.0100 8.09622.1000 8.09622.2500 8.09622.9025
8.09622.0100EA 511 SEK
8.09622.0100 8.09622.1000 8.09622.2500 8.09622.9025
Etylacetylacetat för syntes, Sigma-Aldrich®
Etylacetylacetat
Formel: C₆H₁₀O₃
MW: 130,14 g/mol
Kokpunkt: 180,8 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –45 °C
Densitet: 1,0188 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 65 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00009199
CAS nummer: 141-97-9
EINECS: 205-516-1
Merck Index: 13,03793
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 116 g/l (20 °C)
Melting Point -40 °C
Molar Mass 130.14 g/mol
Boiling Point 180.0 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1 hPa (20 °C)
Flash Point 65 °C
Refractive Index 1.419 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.0 - 54 %(V)
Density 1.03 g/cm3 (20 °C)
pH 4.0 (110 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 280 °C