Ethyl pyruvate för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
|
Varning
|
Synonyms:
Ethyl 2-oxopropanoate, 2-Oxopropionic acid ethyl ester, α-Ketopropionic acid ethyl ester, Pyruvic acid ethyl ester, 2-Ketopropionic acid ethyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06617.0100
8.06617.0500
8.06617.0100EA
568
SEK
8.06617.0100
8.06617.0500
Ethyl pyruvate för syntes, Sigma-Aldrich®
Ethyl pyruvate
Formel:
C₅H₈O₃ MW: 116.12 g/mol Kokpunkt: 144…147 °C (1013 hPa) Smältpunkt: –50 °C Densitet: 1.05 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD00009123 CAS nummer: 617-35-6 EINECS: 210-511-2 UN: 3272 ADR: 3 III |
Specifikation testresultat
Solubility | 10 g/l (20 °C) |
Melting Point | -58 °C |
Molar Mass | 116.11 g/mol |
Boiling Point | 144 - 146 °C (1013 hPa) |
Flash Point | 52 °C |
Refractive Index | 1.4056 (20 °C, 589 nm) |
Density | 1.05 g/cm3 (20 °C) |
pH | 2.2 (300 g/l, H2O, 20 °C) |
Hazard Class | 3 |
Hazard Class Description | Flammable Liquid |