Diklorättiksyra 99+%
Leverantör: Thermo Scientific
|
Fara
|
Synonyms:
DCA
113060010
113062500
113060025
ACRO113060010EA
3600
SEK
ACRO113060010
ACRO113062500
ACRO113060025
Diklorättiksyra 99+%
Diklorättiksyra
Formel:
C₂H₂Cl₂O₂ MW: 128,94 g/mol Kokpunkt: 194 °C (760 mmHg) Smältpunkt: 9…11 °C Densitet: 1,56 g/cm³ Flampunkt: >112 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00004223 CAS nummer: 79-43-6 EINECS: 201-207-0 UN: 1764 ADR: 8,II Merck Index: 13,03075 |
Specifikation testresultat
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4650 to 1.4670 (20°C, 589 nm) |
Color scale | ≤100 APHA |
Titration with NaOH | 99.0 to 101.0 % |