Klorättiksyra för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: Monochloroacetic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00412.0100 8.00412.1000 8.00412.2500 8.00412.9050 8.00412.9025
8.00412.0100EA 286 SEK
8.00412.0100 8.00412.1000 8.00412.2500 8.00412.9050 8.00412.9025
Klorättiksyra för syntes, Sigma-Aldrich®
Klorättiksyra
Formel: ClCH₂COOH
MW: 94,5 g/mol
Kokpunkt: 188 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 56…57 °C
Densitet: 1,4043 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 126 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002683
CAS nummer: 79-11-8
EINECS: 201-178-4
UN: 1751
ADR: 6.1 (8),II
Merck Index: 13,02129
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2516e0c26c6c26f4f6f3656bc5b4256e7cf08207&vid=486b456097ecc21e72f831b1fe76028173aee1b3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 4210 g/l (20 °C)
Melting Point 62 °C
Molar Mass 94.49 g/mol
Bulk Density 800 kg/m3
Boiling Point 189 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1 hPa (20 °C)
Flash Point 126 °C
Explosion Limit 8.0 %(V)
Density 1.37 g/m3 (65 °C)
pH  - 1 (800 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 460 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials