Klorättiksyra 99% ACS
Leverantör: Thermo Scientific
|
Fara
|
Synonyms:
Monochloroacetic acid
41724.22
41724.36
41724.57
41724.22EA
950
SEK
41724.22
41724.36
41724.57
Klorättiksyra 99% ACS
Klorättiksyra
Purity: 99%
CAS No.: 79-11-8
Molecular Formula: C2H3ClO2
Formula Weight: 94.50
Flash Point: 126°(258°F)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.404
Appearance: White
Odour: Pungent
pH:
Formel:
ClCH₂COOH MW: 94,5 g/mol Kokpunkt: 189 °C Smältpunkt: 60…63 °C Densitet: 1,404 Flampunkt: 126 °C (258 °F) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00002683 CAS nummer: 79-11-8 EINECS: 201-178-4 UN: 1751 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,2112 |