Klorättiksyra 99+%
Leverantör: Thermo Scientific
Fara
Synonyms: Monochloroacetic acid
220321000 220320010
ACRO220321000EA 515 SEK
ACRO220321000 ACRO220320010
Klorättiksyra 99+%
Klorättiksyra
Formel: ClCH₂COOH
MW: 94,5 g/mol
Kokpunkt: 189 °C (760 mmHg)
Smältpunkt: 61…63 °C
Densitet: 1,58 g/cm³
Flampunkt: 126 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002683
CAS nummer: 79-11-8
EINECS: 201-178-4
UN: 1751
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02129
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2516e0c26c6c26f4f6f3656bc5b4256e7cf08207&vid=486b456097ecc21e72f831b1fe76028173aee1b3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White Crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 61 to 63 °C
Water ≤0.3 %
Titration with NaOH ≥99.0 %