4'-Chloroacetanilide för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41480.0050 8.41480.0250
8.41480.0050EA 1060 SEK
8.41480.0050 8.41480.0250
4'-Chloroacetanilide för syntes, Sigma-Aldrich®
4'-Chloroacetanilide
Formel: C₈H₈ClNO
Kokpunkt: 333 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 179…180 °C
Densitet: 1,385 g/cm³ (22 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00000612
CAS nummer: 539-03-7
EINECS: 208-707-8
Merck Index: 13,02128
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 0.95 g/l (65 °C) (experimental)
Melting Point 179 - 180 °C
Molar Mass 169.61 g/mol
Boiling Point 333 °C (1013 hPa)
Density 1.385 g/cm3 (22 °C)