Kloracetamid för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: 2-Chloroacetamide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02412.0100 8.02412.1000 8.02412.9025
8.02412.0100EA 371 SEK
8.02412.0100 8.02412.1000 8.02412.9025
Kloracetamid för syntes, Sigma-Aldrich®
Kloracetamid
Formel: C₂H₄ClNO
MW: 93,51 g/mol
Kokpunkt: 256 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 115…117 °C
Densitet: 1,6 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 170 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008027
CAS nummer: 79-07-2
EINECS: 201-174-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,02127
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 100 g/l (20 °C)
Melting Point 115 - 118 °C
Molar Mass 93.51 g/mol
Bulk Density 760 kg/m3
Boiling Point 220 °C
Vapor Pressure 0.0026 hPa (20 °C)
Flash Point 170 °C
Density (20 °C) no data available
pH 3.8 - 4.1 (40 g/l, H2O, 20 °C)
Saturation concentration (20 °C) Air,no data available
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials