Kloracetonitril för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02604.0100 8.02604.0250
8.02604.0100EA 766 SEK
8.02604.0100 8.02604.0250
Kloracetonitril för syntes, Sigma-Aldrich®
Kloracetonitril
Formel: C₂H₂ClN
Kokpunkt: 125 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –66 °C
Densitet: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00001885
CAS nummer: 107-14-2
EINECS: 203-467-0
UN: 2668
ADR: 6.1 (3),I