Kloroform, EMPARTA® ACS analytiskt reagens, Supelco®
Leverantör: Merck
|
Fara
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.07024.2500
1.07024.4000
1.07024.2500EA
1860
SEK
1.07024.2500
1.07024.4000
Kloroform, EMPARTA® ACS analytiskt reagens, Supelco®
Kloroform
Formel:
CHCl₃ Kokpunkt: 61,7 °C (1013 hPa) Smältpunkt: –63 °C Densitet: 1,4832 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00000826 CAS nummer: 67-66-3 EINECS: 200-663-8 UN: 1888 ADR: 6.1,III REACH: 05-2114614906-45 Merck Index: 13,02160 |
|
Specifikation testresultat
Solubility | 8 g/l (20 °C) |
Melting Point | -63 °C |
Molar Mass | 119.38 g/mol |
Boiling Point | 61 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 211 hPa (20 °C) |
Refractive Index | 1.45 |
Density | 1.48 g/cm3 (20 °C) |