Propylenoxid ≥99.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
Synonyms: (±)-Propylenoxid, (±)-Metyloxiran
E0016-500ML E0016-25ML
TCIAE0016-500MLEA 470 SEK
TCIAE0016-500ML TCIAE0016-25ML
Propylenoxid ≥99.0%
Propylenoxid
Formel: C₃H₆O
MW: 58,08 g/mol
Kokpunkt: 34°C
Smältpunkt: –112 °C
Densitet: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: -37°C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00005126
CAS nummer: 75-56-9
EINECS: 200-879-2
UN: 1280
ADR: 3,I
Merck Index: 14,07856
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=324f366e85dbe7852ab02813d82f45e928419d63&vid=324f366e85dbe7852ab02813d82f45e928419d63&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %