5-Bromovaleric acid zS, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Varning
Synonyms: 5-Bromopentanoic acid
MQ200
8.18329.0050 8.18329.0250
8.18329.0050EA 1180 SEK
8.18329.0050 8.18329.0250
5-Bromovaleric acid zS, Sigma-Aldrich®
5-Bromovaleric acid
Formel: BrH₂C(CH₂)₃COOH
MW: 181.03 g/mol
Kokpunkt: 266
Smältpunkt: 38…40 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00004414
CAS nummer: 2067-33-6
EINECS: 218-185-3
UN: 3261
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 38 - 41 °C
Molar Mass 181.02 g/mol
Boiling Point 142 - 145 °C (17 hPa)
Flash Point 112 °C