Linolsyra, Supelco®
Leverantör: Merck
Synonyms: (9Z,12Z)-Octadeca-9,12-dienoic acid, cis,cis-9,12-Octadecadienoic acid, 9Z,12Z-Octadecadienoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
62230-25ML-F 62230-5ML-F
62230-25ML-FEA 2260 SEK
62230-25ML-F 62230-5ML-F
Linolsyra, Supelco®
Linolsyra
Formel: C₁₈H₃₂O₂
MW: 280,45 g/mol
Kokpunkt: 360 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –5 °C
Densitet: 0,9 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00064241
CAS nummer: 60-33-3
EINECS: 200-470-9
Merck Index: 13,05527
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8e249c7776ab623cf99dd56e541ef4d8bd0b5c7e&vid=8e249c7776ab623cf99dd56e541ef4d8bd0b5c7e&prid=web&clid=SAPDAM