Linolsyra för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43483.0025 8.43483.0100 8.43483.8100
8.43483.0025EA 2630 SEK
8.43483.0025 8.43483.0100 8.43483.8100
Linolsyra för syntes, Sigma-Aldrich®
Linolsyra
Formel: C₁₈H₃₂O₂
Kokpunkt: 360 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –5 °C
Densitet: 0,9 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00064241
CAS nummer: 60-33-3
EINECS: 200-470-9
Merck Index: 13,05527
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point -5 °C
Molar Mass 280.45 g/mol
Boiling Point 230 °C (21 hPa)
Flash Point 110 °C
Density 0.903 g/cm3 (20 °C)