Linolsyra
Leverantör: Cayman Chemical
Synonyms: (9Z,12Z)-Octadeca-9,12-dienoic acid, cis,cis-9,12-Octadecadienoic acid, 9Z,12Z-Octadecadienoic acid
90150-100 90150-50 90150-500
CAYM90150-100EA 850 SEK
CAYM90150-100 CAYM90150-50 CAYM90150-500
Linolsyra
Linolsyra
Formel: C₁₈H₃₂O₂
MW: 280,45 g/mol
Kokpunkt: 360 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –5 °C
Densitet: 0,9 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00064241
CAS nummer: 60-33-3
EINECS: 200-470-9
Merck Index: 13,05527