4,7-Difenyl-1,10-fenantrolin, Supelco®
Leverantör: Merck
Synonyms: 4,7-Diphenyl-1,10-phenanthroline, (Bathophenanthroline)
M-Clarity™ quality level = MQ100
11880-1G-F 11880-5G-F
11880-1G-FEA 2100 SEK
11880-1G-F 11880-5G-F
4,7-Difenyl-1,10-fenantrolin, Supelco®
4,7-Difenyl-1,10-fenantrolin
Formel: C₂₄H₁₆N₂
MW: 332,4 g/mol
Kokpunkt: 508 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 215…220 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00004976
CAS nummer: 1662-01-7
EINECS: 216-767-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4bb699d3517368ad7b525efa816297cc58ac8675&vid=4bb699d3517368ad7b525efa816297cc58ac8675&prid=web&clid=SAPDAM