1,10-Fenantrolin för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: o-Phenanthroline
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41491.0005 8.41491.0025 8.41491.9999
8.41491.0005EA 355 SEK
8.41491.0005 8.41491.0025 8.41491.9999
1,10-Fenantrolin för syntes, Sigma-Aldrich®
1,10-Fenantrolin
Formel: C₁₂H₈N₂
MW: 180,21 g/mol
Kokpunkt: 360 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 117…119 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011678
CAS nummer: 66-71-7
EINECS: 200-629-2
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,07356
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5092a8ec81301ed6ed30f75429f9f27784db47a5&vid=79c28a979206e7495de50dec529a6b4a285a911c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 2.69 g/l (25 °C)
Melting Point 117 - 119 °C
Molar Mass 180.21 g/mol
Boiling Point 330 °C