(S)-(-)-α-Metylbenzylamin for racemat separation, för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
|
Fara
|
Synonyms:
(S)-(-)-1-Fenyletylamin
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07047.0025
8.07047.0250
8.07047.0010
8.07047.0025EA
783
SEK
8.07047.0025
8.07047.0250
8.07047.0010
(S)-(-)-α-Metylbenzylamin for racemat separation, för syntes, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-α-Metylbenzylamin
Formel:
C₈H₁₁N MW: 121.18 g/mol Kokpunkt: 187 Smältpunkt: –10 °C Densitet: 0.95 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00064406 CAS nummer: 2627-86-3 EINECS: 220-098-0 UN: 2922 ADR: 8 (6.1) II Merck Index: 12,06106 |
Specifikation testresultat
Solubility | 42 g/l (20 °C) |
Melting Point | -10 °C |
Molar Mass | 121.18 g/mol |
Boiling Point | 187 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.4 hPa (20 °C) |
Flash Point | 71 °C |
Refractive Index | 1.5259 (20 °C, 589 nm) |
Density | 0.95 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 355 °C |