(S)-(-)-Tryptofan för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Synonyms:
Trp
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.16017.0025
8.16017.0100
8.16017.0025EA
1090
SEK
8.16017.0025
8.16017.0100
(S)-(-)-Tryptofan för syntes, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-Tryptofan
Formel:
C₁₁H₁₂N₂O₂ MW: 204,23 g/mol Smältpunkt: 290 °C (dec.) Densitet: 1,34 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00064340 CAS nummer: 73-22-3 EINECS: 200-795-6 Merck Index: 12,09929 |
Specifikation testresultat
Assay (HClO₄) | ≥ 99.0 % |
Spec. rotation [α²0/D (c=1 in water) | -32.5 - -30.5 ° |
Identity (IR) | passes test |
Bulk Density | 400 kg/m3 |
pH | 5.5 - 7.0 (10 g/l, H2O, 20 °C) |