L (+)-Histidine, Millipore®
Leverantör: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.04351.0100 1.04351.1000 1.04351.9010
1.04351.0100EA 1250 SEK
1.04351.0100 1.04351.1000 1.04351.9010
L (+)-Histidine, Millipore®
L (+)-Histidine
Lösligt i vatten och mineralsyror; olösligt i organiska lösningsmedel.
Formel: C₆H₉N₃O₂
Smältpunkt: 272…273 °C
Densitet: 1,44 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00064315
CAS nummer: 71-00-1
EINECS: 200-745-3
Merck Index: 13,04741
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=badfdb36aac0611e5823a7d05e6cba944f6650fa&vid=9e9f9d881a5b3314c7f342312e77e13493901200&prid=web&clid=SAPDAM