L (+)-Valin för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Synonyms: H-Val-OH, Valine, (S)-(+)-Valine
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.16006.0025 8.16006.0100
8.16006.0025EA 522 SEK
8.16006.0025 8.16006.0100
L (+)-Valin för syntes, Sigma-Aldrich®
L (+)-Valin
Formel: C₅H₁₁NO₂
MW: 117.15 g/mol
Kokpunkt: 217
Smältpunkt: 86
Densitet: 1.284 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00064220
CAS nummer: 72-18-4
EINECS: 200-773-6
Merck Index: 13,09458
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 85 g/l (20 °C)
Melting Point 315 °C
Molar Mass 117.15 g/mol
Bulk Density 400 kg/m3
Density 1.23 g/cm3 (20 °C)
pH 5.5 - 6.5 (100 g/l, H2O, 20 °C)