L(+)-Isoleucin för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Synonyms: L-Isoleucine, (2S,3S)-(+)-Isoleucine, H-Ile-OH
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.16008.0010 8.16008.0025
8.16008.0010EA 381 SEK
8.16008.0010 8.16008.0025
L(+)-Isoleucin för syntes, Sigma-Aldrich®
L(+)-Isoleucin
Formel: H₃CCH₂CH(CH₃)CH(NH₂)COOH
MW: 131.17 g/mol
Smältpunkt: 279…280 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00064222
CAS nummer: 73-32-5
EINECS: 200-798-2
Merck Index: 14,05179
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 32.1 g/l (20 °C)
Melting Point 279 - 280 °C (decomposition)
Molar Mass 131.17 g/mol
Bulk Density 280 kg/m3
pH 6.0 (10 g/l, H2O, 20 °C)